Learn More
Masterflex™ C-Flex™ Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.51 mm
1.6 mm
3 mm
4.8 mm
6,4 mm
6.4 mm
7.9 mm
9.6 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2.1 mm
2.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
9.6 mm
11.1 mm
12,7 mm
12.7 mm
15.9 mm
Maximaler Druck:
10 psi
12 psi
14 psi
16 psi
17 psi
1 bar
21 psi
22 psi
2 bar
31 psi
9 psi
Packungsgröße:
1 Stück
7.50 Meter
Beschreibung
Erfüllt die Anforderungen verschiedener Branchen
- Harz erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI
- Schläuche sind gemäß GMP-Anforderungen hergestellt
- Sterilisieren: Autoklav, Gammabestrahlung oder Ethylenoxid
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI-Anforderungen, FDA, GMP |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.51 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2.1 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.5 m |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern; biologische, pharmazeutische, Biotech-Anwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -45 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Mehr anzeigen |