Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ BVC Flüssigkeit-Absaugsysteme für Zellkulturen
BVC Flüssigkeitssaugsysteme erfüllen die Anforderungen eines modernen Biologielabors
Marke:  BrandTech™ VACUUBRAND™ 20727100
1081.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21962" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12673315
  • 1150.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Basic-, Control- und Professional-Modelle für Ihre Anforderungen bezüglich der Flüssigkeitsansaugung.
  • 2 oder 4 l-Behälter für die sichere Aufnahme und Entsorgung Ihrer biologischen Abfälle
  • Autoklavierbarer hydrophober 0,2 μm-Biofilter schützt die Pumpe oder andere Vakuumquellen vor biologisch gefährlichen Aerosolen
  • VacuuHandControl (VHC) hält sämtliche Flüssigkeiten in den Ansaugschläuchen und sorgt so für ultimativen Komfort beim Auffangen und Reinigen
  • Die G-Modelle verfügen über einen 2 l-Glassammelbehälter mit Kratz- und Fragmentschutzbeschichtung und echter Beständigkeit gegenüber Bleichmitteln
  • Die Standardversionen umfassen eine strapazierfähige 4 l-Polypropylen-Vakuumflasche für erhöhte Kapazität
  • Die Control- und Professional-Modelle verfügen über leistungsstarke VACUUBRAND™ Vakuumpumpen im Chemie-Design mit außergewöhnlich langer Lebensdauer und ausreichend Leistungsfähigkeit für zwei Anwender
  • Das optimierte Design erfordert eine geringe Stellfläche und umfasst Flaschen, Steuerungen und Pumpen (Control- und Professional-Modelle)
  • Schnellanschlüsse werden mit der Standardversion von Professional (nicht G) geliefert, können aber zu den anderen fünf Modellen hinzugefügt werden
BVC Basic
  • Die Ausführung ohne Stromversorgung eignet sich für den Einsatz mit einem VACUU LAN Vakuumnetzwerk, einem zentralen Vakuumsystem oder einer gemeinsamen Pumpe
  • Bietet innerhalb der Flasche ein geeignetes Vakuumniveau für die Ansaugung und schaltet die Verbindung zur Leitung ab, wenn das entsprechende Vakuumniveau erreicht wird
  • Im Lieferumfang enthalten sind ein stabiler und leicht zu reinigender, pulverbeschichteter Metallständer, ein 0,2 μm-Aerosolfilter und VacuuHandControl
  • Erhältlich in Ausführungen aus strapazierfähigem Polypropylen oder bleichmittelbeständigem Glas
BVC Control
  • BVC Control verfügt über eine leistungsstarke, flüsterleise VACUUBRAND Vakuumpumpe im Chemie-Design, die eine zentrale Vakuumversorgung überflüssig macht
  • Potenzielle biologische Gefahrenstoffe können in einem lokalen Bereich aufgefangen werden
  • Die Pumpe wird bei Verwendung von VacuuHandControl je nach Bedarf automatisch ein- und ausgeschaltet, wodurch der Geräuschpegel weiter reduziert wird
  • Ein einfach zu reinigendes Touchpanel zeigt und passt den Umschaltpunkt des Vakuumniveaus an
  • Erhältlich mit einer 4 l-Polypropylenflasche oder 2 l-Flasche aus bleichmittelbeständigem Glas
BVC Professional
  • Mit einem externen Füllstandssensor, der ohne Kontakt mit dem Flascheninhalt arbeitet
  • Ein spezielles Desinfektionsprogramm ermöglicht das Ansaugen von Desinfektionsmittel nach dem Ausschalten des Systems zur Dekontamination der VacuuHandControl
  • Die 4 l-Polypropylenflasche wird standardmäßig mit Schnellverbindungsstücken geliefert
  • Die „bleichmittelbeständigen“ 2 l-Glasflaschen beinhalten Schlauchanschlusstüllen; Schnellverbindungsstücke sind optional erhältlich
Lieferbares Zubehör:
  • Ersatzfilter 638266
  • VHCpro Ersatzschläuche (pro Meter erhältlich, Mindestbestellung 3 m) 636156
  • VHCpro Handregler (einer im Lieferumfang enthalten) 688061
  • VHCpro Ständer 635680
  • Pipettenspitzenabwerfer für VHCpro 635638
  • 8-Kanal-Adapter mit Spitzenabwerfer für VHCpro 635679
  • BVC-Shuttle (Rollwagen für leichteren Zugang zum BVC bei Verwendung unter einer biologischen Sicherheitswerkbank) 696880
  • Schnellanschluss für zweiten Anwender (zwischen VHCpro und Flasche) 635807
  • Standardanschluss für zweiten Anwender 699943
  • Schnellanschluss (zwischen Flasche und Pumpe) 635808
  • 4 l-PP-Ersatzflasche (mit Kappe) 635810
  • 2 l-Glas-Ersatzflasche (mit Kappe) 635809
  • Adapter für 2 l-Glasflasche 635839
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 l-Glasflasche, pulverbeschichteter Metallständer, 0,2 μm-Biofilter, ohne Stromversorgung
Nicht verfügbar
6,17 lb.
104 °F
10 °C
43 cm
23 cm
IP54
BVC Basic G
-10 bis 60 °C
2.8 kg
40 °C
16,92 in.
9.05 Zoll
7.08 in.
Keine Angabe