Learn More
Butyrylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
22.91 € - 139.70 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 141-75-3 |
---|---|
Summenformel | C4H7ClO |
Molekulargewicht (g/mol) | 106.55 |
MDL-Nummer | MFCD00000752 |
InChI-Schlüssel | DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | butyryl chloride, n-butyryl chloride, butyric acid chloride, butyroyl chloride, butyric chloride, butyrylchloride, unii-2xvm8e16ir, ccris 5989, n-butyric acid chloride, n-butanoyl chloride |
PubChem CID | 8855 |
IUPAC-Name | Butanoylchlorid |
SMILES | CCCC(Cl)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10701744
|
Thermo Scientific
149210500 |
50 mL | Glasflasche |
22.91 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10153720
|
Thermo Scientific Acros
149212500 |
250 mL | Glasflasche |
47.54 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10245290
|
Thermo Scientific Acros
149210010 |
1 L | Glasflasche |
139.70 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
141-75-3 | |
106.55 | |
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N | |
8855 | |
CCCC(Cl)=O |
C4H7ClO | |
MFCD00000752 | |
butyryl chloride, n-butyryl chloride, butyric acid chloride, butyroyl chloride, butyric chloride, butyrylchloride, unii-2xvm8e16ir, ccris 5989, n-butyric acid chloride, n-butanoyl chloride | |
Butanoylchlorid |
Spezifikation
Butyryl chloride | |
-89.0°C | |
1.0180g/mL | |
18°C | |
99% | |
CH3CH2CH2COCl | |
MFCD00000752 | |
15, 1602 | |
butyryl chloride, n-butyryl chloride, butyric acid chloride, butyroyl chloride, butyric chloride, butyrylchloride, unii-2xvm8e16ir, ccris 5989, n-butyric acid chloride, n-butanoyl chloride | |
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N | |
Butanoylchlorid | |
8855 | |
99% |
141-75-3 | |
Gelb | |
102.0°C | |
Echt | |
C4H7ClO | |
1.4112 to 1.4132 | |
02, 274 | |
1.018 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with ether,decomposes in alcohol | |
CCCC(Cl)=O | |
106.55 | |
106.55 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Giftig bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 205-498-5
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.