Learn More
Butyroin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Butyroin |
Siedepunkt | 80.0°C to 86.0°C (12.0 mmHg) |
Flammpunkt | 71°C |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 144.22 |
Reinheit (%) | 97% |