Learn More
Buttersäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Butyric anhydride is used in the preparation of amidoamine dendron-based co-adsorbents, which finds application in dye- sensitized solar cells improvement. It is also used in the synthesis of butyrate ester, which is used as a perfume and flavor. Further, it acts as a fumigant to drive bees from their hives. In addition to this, it is used in food additives, textile auxiliaries, varnishes, perfumes, pharmaceuticals and disinfectants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Butyanhydrid wird bei der Herstellung von Amidoamin-Dendron-basierten Co-Adsorbentien verwendet, die eine Anwendung in farbstoffsensibilisierten Solarzellen finden. Wird auch bei der Synthese von Butyratester verwendet, das als Parfüm und Aroma verwendet wird. Wird zudem als Räuchermittel verwendet, um Bienen von ihren Bienenstöcken zu vertreiben. Wird darüber hinaus in Lebensmittelzusatzstoffen, Textilhilfsmitteln, Lacken, Parfümen, Pharmazeutika und Desinfektionsmitteln verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Ether.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Butyric anhydride |
Schmelzpunkt | -75°C |
Dichte | 0.968 |
Siedepunkt | 198°C to 199°C |
Flammpunkt | 88°C (190°F) |
Geruch | Rancid |
Strukturformel | (CH3CH2CH2CO)2O |
Brechungsindex | 1.413 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2739 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250643 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A12377.AP,A12377.AE,A12377.0F |
10251237 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A12377.AP,A12377.AE,A12377.0F |
10249977 | Analysenzertifikat | 12/03/2024 | A12377.AP,A12377.AE,A12377.0F |
10249681 | Analysenzertifikat | 15/02/2024 | A12377.AP,A12377.AE,A12377.0F |
10249590 | Analysenzertifikat | 08/02/2024 | A12377.AP,A12377.AE,A12377.0F |
Sicherheit und Handhabung
- Butyric anhydride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Butyric anhydride