Learn More
Buttersäure, Natriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13458488
Buttersäure, Natriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13458488
500g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5g
25 g
100g
500g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 13458488
Marke: Thermo Scientific Acros 263195000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-54-7
Summenformel C4H7NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 110.09
MDL-Nummer MFCD00002816
InChI-Schlüssel MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5222465
ChEBI CHEBI:64103
SMILES [Na+].CCCC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyric Acid sodium salt
Schmelzpunkt 250,0°bis 253,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3CH2CH2COONa
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: unlöslich im Äther
IUPAC-Name sodium butanoate
Formelmasse 110.09
Reinheit (%) 99%
Menge 500g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Amorphes Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number263190050,263191000,263190250,263195000
ChargennummerA0451582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number263190050,263191000,263190250,263195000
ChargennummerA0449625 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number263190050,263191000,263190250,263195000
ChargennummerA0393786 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number263190050,263191000,263190250,263195000
ChargennummerA0410372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number263190050,263191000,263190250,263195000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyric acid sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Buttersäure, Natriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >