Learn More
Macherey-Nagel™ Stopfen, Butylkautschuk, N 20
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbe:
Dunkelgrau
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Durch eine vollständig automatisierte Verschlussherstellung mit definierten Parametern werden Variationen des physikalischen und analytischen Zustands der Kappenbestandteile vermieden. Produkte werden unter strikten Hygienebedingungen hergestellt. Kontrollen während der Herstellung und abschließende Qualitätskontrolluntersuchungen wurden für eine zuverlässige Produktqualität implementiert.
- Verwendet bei Macherey-Nagel™ N20-Crimpverschlüssen, wenn Kappen manuell zusammengebaut werden
- Für Macherey-Nagel™ Fläschchen mit Crimphals für die Chromatographie mit einem 20 mm großen Hals
- Bestehend aus robustem, grauem Butyl mit einer Härte von 37° Shore
- 100 Kappen sind in einem Beutel aus Polyethylen (PE) verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 20mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung mit Bördelkappen |
| Härte | 37° Shore A |
| Menge | 100/Packung |
| Größe | N20 |
| Farbe | Dunkelgrau |
| Material | Butyl |
| Produkttyp | Stopfen N20 |