Learn More
Wheaton™ Gummistopfen für Gefriertrocknung
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
14mm
20mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 14mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Diagnosefläschchen |
| Farbe | Grau |
| Material | Butylgummi |
| Produkttyp | Stopfen |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering