Learn More
Honeywell KCL™ Butoject™ 898 Handschuhe
Artikelnummer. 10647235
Click to view available options
Größe:
8
09
9
Packungsgröße:
1 Paar
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10647235
Marke: Honeywell KCL™ 089808111X
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Die Honeywell KCL™ Butoject™ 898 Handschuhe aus Spritzguss-Butylkautschuk sind hochflexibel und bieten einen ausgezeichneten Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalien und Gasen.
  • Hochflexibler Handschuh aus Butylkautschuk
  • Hergestellt über ein umweltfreundliches Spritzgießverfahren
  • Beliebt im Bereich des NBC-Schutzes
  • Ausgezeichneter Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalien und Gasen
  • Entspricht dem neuen Antistatikstandard EN 16-350
  • Gasdicht (erfüllt die NATO-Anforderungen)
  • Durch den lockeren Sitz können Handschuhe darunter getragen werden
  • Kann nach einer speziellen Reinigung wiederverwendet werden (siehe KCL)
  • Kann mit chemischer Schutzkleidung kombiniert werden
  • Sehr guter Schutz vor extrem aggressiven und toxischen Chemikalien
  • Überragender Komfort
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Gute mechanische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16-350 Antistatikstandard, EC-Kategorie PSA 3
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating 0
Material Butyl
Gepudert Gepudert
Größe 8
Dicke (metrisch) 0,7 mm
Durchstechfestigkeit 0
Beständig gegen Beständig gegen die Permeation durch Chemikalien: BCI
Reißfestigkeit 1
Länge (metrisch) 340 bis 360 mm