Learn More
uvex Busingess Blue PU 84282 Low Shoe - Width 11
Uvex 1 shoes designed for classic business look; for in the office or on the factory floor
Marke: uvex 8428243
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Uvex 1 Business-Schuh 8428.1 S3 SRC
- Sicher, elegant, stilvoll
- Modischer Business-Look mit trendigem Design
- Großzügiger Sitz mit breiter Zehenkappe aus Stahl
- Die durchdringungssichere, nichtmetallische Mittelsohle entspricht den neuesten Sicherheitsstandards und schränkt nicht die Flexibilität ein.
- Die Uvex Climazone Technologie sorgt für optimalen Tragekomfort
- Atmungsaktives wasserabweisendes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial
- Die Textilauskleidung sorgt für optimale Atmungsaktivität
- Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Menschen mit Chromallergie
- Stoßdämpfende, langlebige Sohle aus monodichtem Polyurethan
- Abnehmbare komfortable Einlegesohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregelung und zusätzlicher Stoßdämpfung an Ferse und Vorfuß
- Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
- Sohle, die frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Phthalate usw. ist
- Erfüllt ESD-Erfordernisse, Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
- Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
- Artikel Nr. 8428.2
- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Größen: 39 bis 52
Spezifikation
Blau | |
43 | |
Stahl | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standardbreite | |
Ja | |
S3 | |
ESD Safety Shoe |
Microvelour | |
Polyurethan (PU) | |
Nein | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
Nein | |
SRC |