Learn More
Buerkle™ Polyethylen-Zapfhahn, Jumbo-Größe
Ausguss mit Hahn für Zylindergewinde mit R2 Zoll, 50 mm Durchfluss, für viskose Medien wie Lacke, Kleber, Shampoo.
Marke: Buerkle™ 0534-0020
53.41 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kostengünstiger Zapfhahn
- PE, braun
- Dichtung aus EPT
Spezifikation
R 2in.-Zylindergewinde | |
Braun | |
PE, EPT | |
Hahn |