Learn More
Buerkle™ Fasshahn Air selbstbelüftend,PE, 3/4 in.außen-NW 13m .
Keine zusätzliche Belüftungsöffnung erforderlich, PE, transparent, 3/4 Zoll-Gewindeanschluss außen.
Marke: Buerkle™ 0533-0010
7.13 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Verwendung, wenn eine Behälterbelüftung erforderlich ist. Polyethylen-Konstruktion, transparent, mit einer äußeren 3/4 Zoll-Innengewindeverbindung.- Selbstbelüftend
- NW 13 mm
- Dichtung aus Naturkautschuk
Spezifikation
NW 13 mm. 3/4 in Gewindeanschluss außen | |
Transparenter PE-Hahn, Dichtung aus Naturkautschuk | |
Selbstentlüftender 'Luft'-Hahn |