Learn More
Buerkle™ Augenspülflasche, PE transp., Anleitung aufgedr
Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
600 mL
Unit Size:
1 Stück
Description
Ungefüllte Flasche für 600 ml Inhalt, durch Kippventil und Staubschutzkappe auslaufsicher. Anleitung (in deutscher Sprache) aufgedruckt, aus transparentem PE.
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 600 mL |
| Zertifizierung/Konformität | DIN |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polyethylen |
| Produkttyp | Augenspülflasche |