Learn More
Buerkle™ Eyes Fresh Mini-Augendusche, Gew. M22x1, 1/2 in.,3/8
Die Eyes Fresh Mini-Augendusche, Gew. M22x1, 1/2 in.,3/8 ist ideal für Labor, Abfüllstationen oder alle Arbeitsplätze, an denen mit aggressiven Stoffen gearbeitet wird. Lässt sich auf jeden herkömmlichen Kaltwasserhahn montieren. Durch Knopfdruck kann von Augendusche auf Perlwasser umgestellt werden.
Marke: Buerkle™ 2515-0100
202.85 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21350kg
Beschreibung
Mini-Augendusche ideal für Labor, Abfüllstationen oder alle Arbeitsplätze, an denen mit aggressiven Stoffen gearbeitet wird. Eyes Fresh lässt sich auf jeden herkömmlichen Kaltwasserhahn montieren.
Durch Knopfdruck kann von Augendusche auf Perlwasser zum Waschen umgestellt werden (wird beim Schließen des Wasserhahns wieder auf Augenduschfunktion zurückgestellt). Passend für Wasserhähne mit Außengewinde M22x1, 1/2 in. oder 3/8 in..
Bei ausreichendem Wasserdruck Leistung gemäß DIN EN 15154-2.
Spezifikation
DIN EN 15154-2 | |
Standard-Kaltwasserhahn | |
Augenwaschstation |