Learn More
Thermo Scientific™ Burkholderia cepacia Sel-Agar (USP 60) 500 g
Click to view available options
:
500 g-Behälter
Beschreibung
Burkholderia cepacia Medium (USP 60) wird für die qualitativen Verfahren zur selektiven und differenziellen Isolierung von B. cepacia-Komplexen in Produkten empfohlen, insbesondere für die inhalative Anwendung von nicht sterilen wässrigen Präparaten zur oralen, oromukosalen, kutanen oder nasalen Anwendung.
Sichere Erkennung der Anwesenheit von B. cepacia in nicht sterilen Arzneimitteln mit einem vollständigen Arbeitsablauf für USP 60-Anforderungen, der alle Vorschriften erfüllt.
- Konforme Formulierung gemäß USP 60
- Die Qualität wurde auf die Entsprechung mit USP 60 speziell für Pharmakunden geprüft
- Teil eines vollständigen Arbeitsablaufs, der DCM und QCO umfasst