Learn More
Thermo Scientific Chemicals Burgess-Reagenz, 96 % Artikelnummer.: 11328966
Thermo Scientific Chemicals Burgess-Reagenz, 96 %
Artikelnummer. 11328966
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11328966
Marke: Thermo Scientific Chemicals L20155.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Burgess reagent is a selective dehydrating reagent used in organic synthesis. It is used to convert secondary and tertiary alcohol, with an adjacent proton, into alkenes. Burgess reagent is also utilized to promote great synthetic values in medicinal chemistry. It has been used in dehydration of primary amides, formamides and primary nitroalkanes to generate nitriles, isocyanides and nitrile oxides respectively. It forms urethanes when it reacts with primary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Burgess-Reagenz ist ein selektives Dehydratisierungsreagenz, das in der organischen Synthese verwendet wird. Es wird verwendet, um sekundäre und tertiäre Alkohole mit einem angrenzenden Proton in Alkene umzuwandeln. Das synthetische Burgess-Reagenz ist in der medizinischen Chemie von großem Wert. Es wird bei der Dehydrierung von primären Amiden, Formamiden und primären Nitroalkanen zur Erzeugung von Nitrilen, Isocyaniden und Nitriloxiden verwendet. Es bildet Urethane, wenn es mit primären Alkoholen reagiert.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29684-56-8
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00077815
InChI-Schlüssel YSHOWEKUVWPFNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxycarbonylsulfamoyl triethylammonium hydroxide, burgess reagent, carbomethoxysulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyltriethylammonium hydroxide, methoxy-carbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfa-moyl-triethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyl-triethylammonium hydroxide
PubChem CID 11032497
SMILES CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Burgess Reagent
Schmelzpunkt 72°C to 82°C
Menge 1 g
Beilstein 1432131
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
IUPAC-Name Triethyl({[(methoxycarbonyl)imino](oxido)oxo-λ⁶-sulfanyl})azanium
Formelmasse 238.3
Reinheit (%) 96%
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Burgess-Reagenz, 96 % >