Learn More
Kartell™ Bürettenklammer
Kartell™ Bürettenklammer mit einem federbelasteten Mittelarm um die Bürette fest gegen die beiden äußeren Arme zu halten und ist durch Gummigriffe geschützt.
Marke: Kartell™ 0013900
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kartell™ Bürettenklammer mit einem federbelasteten Mittelarm um die Bürette fest gegen die beiden äußeren Arme zu halten und ist durch Gummigriffe geschützt.
- Kann an Stützstangen mit Durchmessern von 8 bis 14 mm angebracht werden
- Federbelasteter Mittelarm aus Edelstahl, mit gummierten Griffflächen, hält die Bürette fest gegen die beiden äußeren Arme
- Skala und Meniskus sind jederzeit sichtbar
- Für alle Büretten geeignet
Spezifikation
Weiß | |
Polypropylen | |
1 Klammer | |
8 bis 14 mm |
8-14-mm-Stangen | |
Je 1 | |
Bürettenklammer |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Bürettenklammer > ForUseWithEquipment: 8-14-mm-Stangen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur