Learn More
Pinnacle Brush™ Borsten von Bürettenbürsten
Click to view available options
Länge (metrisch):
510 mm
610 mm
760 mm
915 mm
Durchmesser (metrisch) Borste:
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml-Bürette
10 ml-Bürette
25 ml-Bürette
50 ml-Bürette
Beschreibung
- Auf verzinkten Stahldrahtgriffen
- Erhältlich für eine Reihe von Bürettengrößen und Reinigungsköpfe-Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Flaschenbürste |
| Bristle Material | Faser |
| Griffmaterial | Stahldraht |
| Durchmesser (metrisch) | 2.9 cm |
| Durchmesser (metrisch) Borste | 25 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 100 ml-Bürette |
| Länge (metrisch) | 915 mm |
| Länge (metrisch) Bürste | 13 cm |
| Länge (metrisch) Griff | 80 cm |
| Menge | 10 Packungen |
| Mehr anzeigen |