Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bunsenbrenner
Marke: Usbeck Laborgeraete™ 1040/1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Spezifikation
Bunsenbrenner | |
17 mm (Kopf) | |
150 mm | |
Je 1 |
Erdgas | |
14 mm | |
1580 °C | |
245 g |