Learn More
Wld Tec™ Gasprofi 1 SCS Micro Gasbrenner (Schulausgabe)
Artikelnummer. 10241202
Click to view available options
Gastyp:
Erdgas, Butan, Propan, Natural Gas, Propane
Packungsgröße:
1 Stück
Product Code. 10241202
Brand: Wld Tec™ 6.004.000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Der kleinste Laborgasbrenner für den professionellen Einsatz. Wld Tec™ Gasprofi 1 SCS Micro Gasbrenner (Schulausgabe) bietet optimale Sicherheit und einfache Bedienung.
  • Bedienung über Tasten oder Pedal
  • Gaseinlassfilter
  • Sicherheitskontrollsystem (SCS)
  • Abnehmbarer und zerlegbarer Brennerkopf
  • Gehäuse, Brennerkopf, Gasanschluss und Steuerungen aus Edelstahl
  • DVGW-zugelassen
Specifications
Produkttyp Bunsenbrenner
Gastyp Erdgas, Butan, Propan, Natural Gas, Propane
Länge (metrisch) 85 mm
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 49 mm
Enthält Pedal und Tastenfunktion
Max. Temperatur (metrisch) 1.300 °C (Erdgas), 1.350 °C (Flüssiggas)
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (metrisch) 700 g
Breite (metrisch) 86 mm