Learn More
Aalborg™ Rahmen aus Aluminium mit O-Ring aus Buna N
Artikelnummer. 11753189
Click to view available options
Größe:
2 Röhrchen, 150 mm
3 Röhrchen, 150 mm
4 Röhrchen, 150 mm
5 Röhrchen, 150 mm
Enthält:
Stecker
Stecker und Verteiler
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11753189
Marke: Aalborg™ P41A2BA2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Aalborg™ Buna N O-Ring Aluminiumrahmen mit Stopfen ist für die Verwendung mit Mehrfachröhrchen-Durchflussmessern vorgesehen, die die meisten einzigartigen Merkmale von Einzelröhrcheneinheiten beibehalten.
  • Stabile genaue Messwerte durch bordgeführte oder profilierte Messröhrchen
  • Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
  • Verteiler am Ein- oder Auslass
  • Einfache Installation und Austausch der Durchflussröhrchen
  • Chemische Verträglichkeit
  • Einfacher Einbau
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 4 Röhrchen 150 mm Gas-/Flüssigkeits-Durchflussmesser mit Verteilermontage
Typ Rahmen
Enthält Stecker und Verteiler
Größe 4 Röhrchen, 150 mm