Learn More
Aalborg™ Rahmen aus Aluminium mit O-Ring aus Buna N
Click to view available options
Größe:
2 Röhrchen, 150 mm
3 Röhrchen, 150 mm
4 Röhrchen, 150 mm
5 Röhrchen, 150 mm
Enthält:
Stecker
Stecker und Verteiler
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stabile genaue Messwerte durch bordgeführte oder profilierte Messröhrchen
- Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
- Verteiler am Ein- oder Auslass
- Einfache Installation und Austausch der Durchflussröhrchen
- Chemische Verträglichkeit
- Einfacher Einbau
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 4 Röhrchen 150 mm Gas-/Flüssigkeits-Durchflussmesser mit paralleler Montage |
| Typ | Rahmen |
| Enthält | Stecker |
| Größe | 4 Röhrchen, 150 mm |