Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Homogenisatoren mit Bead-Mühle, 2 ml-Röhrchen ohne Verstärkung mit Schraubverschlüssen und O-Ringen
Für den Gebrauch mit Fisher Scientific™ Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren. Auch für die meisten anderen handelsüblichen Bead Mills geeignet. 500er-Packung.
Marke: Fisherbrand™ 15545809
345.16 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- RNase-/DNase-frei
- Verarbeitungsbereich: 300 μl bis 1.8 ml
- Beads nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Verstärkte Röhrchen mit Schraubverschlüssen und O-Ringen | |
Weiß/lichtundurchlässig | |
Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren | |
Ja |
2 ml | |
Ja | |
500/Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Videos
-
Fisherbrand bead mills and bead kits
Lysing Beads and Tubes
DateigrößeVersion: 233.4 kB
Lysing Beads and Tubes
DateigrößeVersion: 216 kB
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
31Stunden
11Minuten
6Sekunden
46
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehör für Homogenisatoren mit Bead-Mühle, 2 ml-Röhrchen ohne Verstärkung mit Schraubverschlüssen und O-Ringen > 2 ml-Röhrchen, verstärkt, mit Schraubverschlüssen und O-Ringen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur