Learn More
Labconco Bulk Tray Dryer
FreeZone Bulk Tray Dryers lyophilize moderate to large bulk sample loads or small batches of vials or serum bottles. FreeZone Console Freeze Dryer and vacuum pump are required.
Marke:  Labconco 780601090
17599.08 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17960140
  • 18530.00 € / 1 Einheit
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Lyophilize moderate to large bulk sample loads or numerous small batches of vials or serum bottles.
  • Bulk Tray Dryers have three large, 12.7 x 16.6 in. shelves that heat up to +60°C.
  • Lyo-Works™ OS lets the user set up to 30 programs, with up to 16 steps each; record, chart and store data, and receive email alerts.
  • The tray dryer connects to a FreeZone Console Freeze Dryer that provides a real time display of the tray dryer’s parameters on a large capacitive touchscreen.
  • For use with FreeZone Console Freeze Dryer manufactured after July 2017.
Spezifikation
Spezifikation
Hordentrockner
60°C
Bulk Tray Dryer
230 V
3
Stainless Steel
All except North America