Learn More
Fisherbrand™ Halogenlampe 12V, 10W, für episkopisches Licht
Beleuchten Sie Inverso TC100-Mikroskope mit diesem Reflektor. Die Fisherbrand™ Glühlampen sind für den täglichen Gebrauch ergonomisch gestaltet.
Marke: Fisherbrand™ 7260.1211
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glühlampenreflektor
- Zubehör für Mikroskope: FB69155 oder FB69156
Spezifikation
Glühlampenreflektor | |
Episkopische Beleuchtung | |
Diamantförmig |
12 V | |
2.5 bis 120 x |