Learn More
Macherey-Nagel™ Puffer für NucleoSpin™ RNA Plus
Zusätzliche Pufferlösungen für die Verwendung mit NucleoSpin™ RNA-Plus-Kits für eine effiziente und schnelle RNA-Isolierung von Zellen und Geweben.
Marke: Macherey-Nagel™ 740906.125
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NucleoSpin™ RNA Plus Kits
- gDNA-Entfernungssäulen sind enthalten – kein zeitaufwendiger rDNase-Verdau
- Praktische Handhabung: Lysatklärung und gDNA-Entfernung mit derselben Säule (in einem Schritt)
- Neuartiger Lysepuffer: mit außergewöhnlich hoher Effizienz, kein Mercaptoethanol oder TCEP erforderlich
- Zwei-Säulen-Silikamembransystem (eine Säule für die DNA-Entfernung, eine weitere Säule für die RNA-Isolierung)
- Downstream-Prozesse: Echtzeit-PCR, Northern Blotting, Primer-Erweiterung, Array-Technologie, RNase-Schutz-Assays
Spezifikation
Leicht gelblich | |
Guanidiniumthiocyanat; Wasser | |
125 mL | |
Geruchsneutral | |
Flüssig | |
Lysepuffer LBP |
NucleoSpin RNA Plus-Kit | |
6,5 bis 7,5 | |
593-84-0 | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
RNA-Isolierung aus Zellen und Geweben |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- Buffer LBP (125 mL)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidium thiocyanate