Learn More
Epredia™ gepuffertes Zinkformalin
Verstärken Sie mit diesem Epredia™ Gepufferten Zink-Formalin Zellkerndetails in immunhistochemischen Verfahren.
55.57 € - 66.65 €
Specifications
Produkttyp Gepuffertes 10%iges Formalin mit Zink
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
10230289
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Epredia™
5701ZF
1 Gallonenflasche
66.65 €
4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10086258
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Epredia™
5705ZF
5 gallon Cubitainer Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Description
Description
Verstärken Sie mit Epredia™ gepuffertem Zinkformalin Zellkerndetails in immunhistochemischen Verfahren.
Die leicht auszugießende Flasche reduziert Verschütten.
Specifications
Specifications
Gepuffertes 10%iges Formalin mit Zink
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Precautionary Statement
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyde, methylalcohol, zinc sulphate, sodium acetate