Learn More
Pufferlösung pH9.2 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10590911 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
10 l
Verpackung:
Beutel in Karton
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10590911
Marke: Fisher Chemical J/2870/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Pufferlösung pH 9,2 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 9.2
Physikalische Form Flüssig
Menge 2,5 l
MDL-Nummer 163147
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.