Learn More
Pufferlösung pH6.00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073115 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10690404
Marke: Fisher Chemical J/2840/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Pufferlösung pH 6,00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical, Menge:1 l, CAS:7778-77-0, farblos, Verpackung:HDPE-Kunststoffflasche, pH-Wert:6, MDL-Nummer:81857, physische Form:Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7778-77-0
Farbe Farblos
pH 6
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
MDL-Nummer 81857
Verpackung Plastikflasche aus HDPE