Learn More
Pufferlösung pH 9,00, Reagecon™
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren und NIST-rückverfolgbarem Komplettzertifikat. Reagecon™ Pufferlösung, pH-Wert 9,00 wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ± 0,01 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
32.52 € - 46.50 €
Spezifikation
Schmelzpunkt | 0 °C |
---|---|
Siedepunkt | 100 °C |
Farbe | Farblos |
pH | 9 |
Physikalische Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11402024
![]() |
Reagecon
10905 |
500 ml |
32.52 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11492014
![]() |
Reagecon
1090 |
1000 ml |
46.50 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren und NIST-rückverfolgbarem Komplettzertifikat.Reagecon™ Pufferlösung, pH-Wert 9,00 wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ± 0,01 getestet.Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
- Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
- Zertifizierung nach ISO 9001:2008
- Akkreditiert nach ISO 17025
Spezifikation
0 °C | |
Farblos | |
Flüssig | |
Merkmal | |
Fully miscible in water |
100 °C | |
9 | |
pH-Puffer | |
Ja |
Sicherheit und Handhabung
- BUFFER SOLUTION pH 9.00 ± 0.01 a 20°C
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: boric acid, disodiumsalt