Learn More
Pufferlösung pH 4, Phthalatpuffer, nach NIST, gebrauchsfertig, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4
Marke: Thermo Scientific Acros 383830010
52.99 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Buffer solution pH 4 | |
Kaliumhydrogenphtalat1,0% | |
1 L | |
MFCD00217672 | |
204.22 |
877-24-7, 7732-18-5, 7487-94-7 | |
Flüssigkeit | |
C8H5KO4 | |
Löslichkeit in Wasser: mischbar. |
Sicherheit und Handhabung
- Buffer solution pH 4 (phthalate) traceable to NIST