Learn More
Pufferlösung pH 4, Citratpuffer, Thermo Scientific Chemicals
38.36 € - 119.05 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Buffer solution pH 4 |
---|---|
Namenshinweis | Phthalate buffer |
CAS | 68-04-2, 7647-14-5, 7732-18-5 |
Farbe | Farblos |
pH | 3.98 to 4.02 (20°C) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10661832
|
Thermo Scientific Acros
258585000 |
500 mL |
38.36 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10349240
|
Thermo Scientific Acros
258580010 |
1 L |
55.17 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10388803
|
Thermo Scientific Acros
258580050 |
5 L |
119.05 €
5 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
pH-PufferSpezifikation
Buffer solution pH 4 | |
68-04-2, 7647-14-5, 7732-18-5 | |
3.98 to 4.02 (20°C) | |
C8H5KO4 | |
Kunststoffflasche | |
204.23 |
Phthalate buffer | |
Farblos | |
Flüssigkeit | |
MFCD00130806 | |
Traceable to NIST |
RUO – Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH 4, Citratpuffer, Thermo Scientific Chemicals