Learn More
Pufferlösung, pH 4.64
Click to view available options
Menge:
250 ml
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
pH | 4.64 |
Physikalische Form | Liquid |
Menge | 250 ml |
Lösungstyp | pH-Pufferlösung |
Geruch | Ohne |
Verpackung | 250 ml |