Learn More
Pufferlösung, pH 4.01
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10711765 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1500 Milliliter
Artikelnummer. 10711765
Marke: Mettler Toledo 51350042
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der vom DKD (Deutscher Kalibrierdienst) zertifizierte Puffer ist das ideale Produkt für Umfelder, in denen gesetzliche Vorgaben einzuhalten sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Hellrot
Beschreibung Certified buffer pH 4.01, 6 x 250mL
pH 4.01
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL
Lösungstyp pH-Pufferlösung
Geruch Ohne
Verpackung 6 x 250 ml