missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pufferlösung, pH 4.00
Click to view available options
Menge:
1 l
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 6858-44-2, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.0071 g/cm3 |
| pH | 4.00 (bei 20 °C) |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1 l |
| Zusammensetzung | Zitronensäure Natriumsalz (≤2.5%), Salzsäure (≤2.5%), Wasser (97.8%) |
| Summenformel | C66H59Na11O79 |
| Verpackung | Sicherheitsflasche aus Kunststoff |
| Rückführbarkeit auf NIST | Rückführbar auf NIST |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur