Learn More
Pufferlösung pH 3,0 (20 °C), Zitronensäure-/Natriumhydroxid/Natriumchloridlösung, mit Fungizid, SRM-rückführbar von NIST und PTB, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15663180 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
Artikelnummer. 15663180
Marke: Honeywell-Fluka 310461L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zitronensäure-/Natriumhydroxid-/Natriumchlorid-Lösung, mit Fungizid, SRM Traceacle-Zertifikat von NIST und PTB
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferlösung pH3.0 (20 °C)
Namenshinweis Mit Fungizid
CAS 1310-73-2, 77-92-9, 7647-14-5, 7732-18-5
Menge 1 l
Verpackung Poly-Flasche
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Produktidentifikator
  • Pufferlösung pH 3,00 (20°C)