Learn More
Pufferlösung pH 2,00 (Glycin), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
Beschreibung
Pufferlösung pH 2,00 (Glycin), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
pH | 2 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 mL |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Buffer solution pH 2 (glycine) Standard Buffer Solution
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH 2,00 (Glycin), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur