Learn More
Pufferlösung, pH-Wert 2.0 (20 °C), Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
6 x 500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pufferlösung |
| pH | 2.0 (20 °C) |
| Menge | 500 ml |
| UN-Nummer | UN1789 |
| IUPAC-Name | Azanium; Hydroxid |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Buffer solution pH 2.0
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid