Learn More
Pufferlösung, pH 12,00 [Phosphat], BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
1 L
Spezifikation
Spezifikation
pH | 12.00 |
Menge | 1 L |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Buffer Solution (Phosphate), pH 12
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Phosphates
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 12,00 [Phosphat], BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu