Learn More
Pufferlösung, pH 10.00
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Komplettzertifikat. Reagecon™ Yellow Pufferlösung (pH-Wert 10.00) wird bei 20°C or 25 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Marke: Reagecon 1100
Beschreibung
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
- Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
- Zertifiziert gemäß ISO 9001.
- Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
0 °C | |
Farblos | |
Flüssig | |
pH-Puffer | |
Ja |
100 °C | |
10 | |
1000 ml | |
Merkmal | |
Fully miscible in water |
Sicherheit und Handhabung
- BUFFER SOLUTION pH 10.00 ± 0.01 @ 20°C
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1024M1 | Analysenzertifikat | 15/04/2025 | 1100 |
1024F1 | Analysenzertifikat | 09/04/2025 | 1100 |
1024F1 (1) | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | 1100 |
1023K1 | Analysenzertifikat | 09/07/2024 | 1100 |
1023K1 (2) | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | 1100 |