Learn More
Pufferlösung, pH 1.679
Artikelnummer. p-8014307 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11862422
Marke: Reagecon 42508
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagecon™ Pufferlösung wird bei 25 °C mittels einer normierten Testmethode bis zu einer Genauigkeit von ±0.01 geprüft. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche mit einem gültigen Verfallsdatum noch stabil sein.
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Mit Standardpräzision auf einen NIST-Wert kalibriert
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100°C
Farbe Farblos
pH 1.679
Physikalische Form Liquid
Menge 250 ml
Geruch Merkmal
Rückführbarkeit auf NIST Yes
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water