Learn More
Pufferlösung, pH 1.679
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11832643 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11832643
Marke: Reagecon 101679
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Reagecon™ Pufferlösung wird bei 25 °C mittels einer normierten Testmethode bis zu einer Genauigkeit von ±0.01 geprüft. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche mit einem gültigen Verfallsdatum noch stabil sein.
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Mit Standardpräzision auf einen NIST-Wert kalibriert
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
pH 1.679
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Geruch Merkmal
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water