Learn More
Technischer Puffer pH 9,21 Beutel, Mettler Toledo™
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Menge:
30 x 20 ml
Beschreibung
- Beutel garantieren frische Lösung für jede Kalibrierung
- Anwenderfreundlich
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Zertifizierungen und Gütesiegel
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
pH | 9.21 |
Menge | 30 x 20 ml |
Verpackung | 30 Packung |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Buffer solution pH 9.21
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: disodium tetraboratedecahydrate
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
23Stunden
16Minuten
49Sekunden
44
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Technischer Puffer pH 9,21 Beutel, Mettler Toledo™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur