Learn More
Pufferlösungspackung pH 4,01, 7,00, 9,21, Mettler Toledo™ Artikelnummer.: 10597571
Pufferlösungspackung pH 4,01, 7,00, 9,21, Mettler Toledo™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10597571 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
3 x 10 Sachets (20 mL)
Click to view available options
Menge:
3 x 10 Sachets (20 mL)
Artikelnummer. 10597571
Marke: Mettler Toledo 51302068
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Zur Kalibrierung von pH Elektroden. Gleichbleibende Pufferquallität, da geschlossene Einzelpackungen. Mit Qualitäts-Prüfzertifikat im Internet unter: www.mt.com/buffer.
pH bei 25°C: 4,01 / 7,00 / 9,21 (3 x 10 Stück)
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Zertifizierungen und Gütesiegel
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
pH 4.01, 7.00, 9.21
Menge 3 x 10 Sachets (20 mL)
Verpackung Einwegbeutel
Rückführbarkeit auf NIST Ja
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Pufferlösungspackung pH 4,01, 7,00, 9,21, Mettler Toledo™ >