missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisher Chemical Buffer Solution, Colour Coded Red, pH 4, Traceable to NIST, 1L

Marke:  Fisher Chemical J/2826/15

24.72 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Buffer Solution, Colour Coded Red, pH 4, Traceable to NIST, 1L

Artikelnummer. 15860064

  • 61.35 € / 1 Liter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2525759 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberJ/2826/24,J/2826/15,J/2826/17,J/2826/07,J/2826/08,J/2826/21
Sonderangebote

Sonderangebote

  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155

    Gültig bis zum2025-04-30

    Top-Angebot

    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.

    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisher Chemical Buffer Solution, Colour Coded Red, pH 4, Traceable to NIST, 1L >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt