Learn More
Pufferlösung pH-Wert 4.0 (20° C), mit Fungizid, Zitronensäure- / Natriumhydroxid- / Natriumchlorid-Lösung, SRM Traceacle-Zertifikat von NIST, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
5 l
10 l
6 x 1 l
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pufferlösung |
pH | 4.0 (20 °C) |
Menge | 500 ml |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pufferlösung pH 4,0 (20°C)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH-Wert 4.0 (20° C), mit Fungizid, Zitronensäure- / Natriumhydroxid- / Natriumchlorid-Lösung, SRM Traceacle-Zertifikat von NIST, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur