Learn More
Farbcodierte Pufferlösung pH10.00 (Borat) blau, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10774074
Farbcodierte Pufferlösung pH10.00 (Borat) blau, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10774074
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Artikelnummer. 10774074
Marke: Fisher Chemical J/2885/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Farbcodierte Pufferlösung pH 10,00 (Borat) blau, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical, Menge:1 l, Verpackung:HDPE-Kunststoffflasche, pH-Wert:10, MDL-Nummer:163147, physische Form:Flüssig
Gebrauchsfertig für die pH-Messung.
Jede Lösung ist durch ihre Farbe leicht zu identifizieren, spart Zeit und reduziert Fehler.
Unsere Pufferlösungen sind eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Produktpalette, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
  • Farbkodierte Standard-Pufferlösungen
  • Hergestellt für Toleranzen von ±0,02 pH-Einheiten
  • Präzise Standardisierung und Kennzeichnung mit chargenspezifischem pH bei 20 °C
  • Alle Puffer sind rückführbar auf NIST und den BS1647-Standard
  • Verpackt in HDPE-Behältern zum Schutz der Produktintegrität und zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung (gilt für die Mengen 1 l, 2,5 l und 5 l)
  • Standardpuffer sind über den Bereich von pH 2 bis pH 10 erhältlich
  • Farbcodierte Pufferlösungen sind im folgenden Bereich von erhältlich: pH 4, pH 7 und pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
pH 10
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
MDL-Nummer 163147
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Farbcodierte Pufferlösung pH10.00 (Borat) blau, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical >