Learn More
Farbkodierte konzentrierte Pufferlösung pH 4.00 (Phthalat), rot, NIST-Standard für pH-Messungen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Ampulle
Je 6
Packungsgröße:
1 Ampulle
6 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | Je 6 |
| MDL-Nummer | 217672 |
| Verpackung | Ampulle |