Learn More
Brand™ Buerker-Tuerk Zählkammern
Kombination der Bürker und Thoma Systeme. BRAND™ Bürker Türk Zählkammern zeigen 9 große Quadrate mit einer Größe von jeweils 1 mm2 mit Doppellinierung. Die großen Quadrate sind in 16 Gruppenquadrate mit einer Seitenlänge von 0.2 mm unterteilt. Im mittleren großen Quadrat ist jedes Gruppenquadrat in 16 Miniquadrate mit einer Seitenlänge von 0.05 mm (= 0.0025 mm2) unterteilt.
Marke: Brand™ 719505
59.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Doppelte Netzteilung, mit oder ohne Federklemmen. Kombination der Systeme Bürker und Thoma. Das Zählnetz zeigt 9 Grossquadrate von je 1mm2. Jedes Grossquadrat ist in 16 Gruppenquadrate mit je 0,2mm Seitenlänge unterteilt. Im mittleren Grossquadrat ist jedes Gruppenquadrat in 16 Kleinstquadrate mit je 0,05mm Seitenlänge (= 0,0025mm2) geteilt. CE-gekennzeichnet gemäss IVD-Richtlinie 98/79 EG.Typ: Ohne Federklemmen
Kammertiefe: 0,1mm
Spezifikation
Zählgerät | |
Doppeltes Raster, ohne Federklemmen | |
1Each. | |
0,1mm |