Learn More
Brand™ Buerker-Tuerk Zählkammern
Kombination der Bürker und Thoma Systeme. BRAND™ Bürker Türk Zählkammern zeigen 9 große Quadrate mit einer Größe von jeweils 1 mm2 mit Doppellinierung. Die großen Quadrate sind in 16 Gruppenquadrate mit einer Seitenlänge von 0.2 mm unterteilt. Im mittleren großen Quadrat ist jedes Gruppenquadrat in 16 Miniquadrate mit einer Seitenlänge von 0.05 mm (= 0.0025 mm2) unterteilt.
Marke:  Brand™ 719520
83.35 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10297390
  • 85.50 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kombination der Systeme „Bürker“ und „Thoma“
  • Doppelte Netzteilung, mit oder ohne Federklemmen.
  • Das Zählnetz zeigt 9 Großquadrate von je 1 mm2. Die Großquadrate sind in 16 Gruppenquadrate mit einer Seitenlänge von 0.2 mm unterteilt. Jedes Gruppenquadrat im Großquadrat in der Mitte ist in 16Kleinquadrate mit einer Seitenlänge von 0.05 mm unterteilt (=0.0025 mm2).
  • CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zählgerät
Doppeltes Raster, mit Federklemmen
1Each.
0.1 mm
Name des Produkts
Brand™ Buerker-Tuerk Zählkammern > Mit Federklemmen